Läs mer
3,4-dimetoxibensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11422318
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422318 5 g 5g
11432318 25 g 25g
11442318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15263.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236,666 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23095-31-0
Molekylformel C8H9ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 236.666
MDL-nummer MFCD00051769
InChI-nyckel RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
IUPAC-namn 3,4-dimetoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2840170
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 236.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.