Läs mer
3,4-dimetoxibensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30378957
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30378957 10 g
1 options
Produktkod. 30378957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46159010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Molekylformel C19 H10 N2 O
Kvantitet 10 g
Synonym 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
LEDER O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
IUPAC-namn indolo[3,2-b]karbazol-12-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 282.296
Formel vikt 282.079