Läs mer
3,4-Dimethoxybenzoic Acid, MP Biomedicals
Produktkod. 11493245 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493245 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11493245 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521403580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 93-07-2
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 100 g
Synonym veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
InChI-nyckel DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC-namn 3,4-dimetoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 182.175
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
Formel vikt 182.18