Läs mer
3,4-dimetoxybensoesyra (veratrisyra), Mikromol™
Beskrivning
3,4-Dimetoxibensoesyra (Veratricsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veratric Acid |
| CAS | 93-07-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Veratric Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-dimetoxybensoesyra |
| Visa mer |