Läs mer
3,4-Dimetoxibenzonitril, 98+%
Produktkod. 11494174
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494174 100 g 100g
11484174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12521.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2024-83-1 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
3,4-dimetoxibensonitril används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4-dimetoxibensonitril används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2024-83-1
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00001802
InChI-nyckel OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratronitrile, 4-cyanoveratrole, 3,4-dimethoxy-benzonitrile, 4-cyano-1,2-dimethoxybenzene, 1-cyano-3,4-dimethoxylbenzene, 3,4-dimethoxybenzoic acid nitrile, 3,4-dimethoxyphenyl cyanide, benzonitrile,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, 3-cyanoveratrole
PubChem CID 74842
IUPAC-namn 3,4-dimetoxibensonitril
LEDER COC1=CC=C(C=C1OC)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzonitrile
Smältpunkt 65 °C till 69 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1451651
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 163.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.