Läs mer
3,4-dimetoxibensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-114537 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10668211
Brand: Thermo Scientific Acros 305600050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3535-37-3 | C9H9ClO3 | 200.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3535-37-3
Molekylformel C9H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 200.62
MDL-nummer MFCD00000674
InChI-nyckel VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratroyl chloride, 3,4-dimethoxybenzoylchloride, 3,4-dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, veratroylchlorid, zlchem 1258, ksc225m7t
PubChem CID 77070
IUPAC-namn 3,4-dimetoxibensoylklorid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethoxybenzoyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68.0°C to 72.0°C
Färg Vitt till grått
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3COCl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals, Flakes or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.