Läs mer
3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 3535-37-3 |
| Molekylformel | C9H9ClO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Veratroyl Chloride, 3,4-Dimethoxy-1-benzenecarbonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzoic Acid Chloride, 3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylcarbonyl Chloride, Veratric Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vikt | 200.024 |