Läs mer
3,4-dimetoxibensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435403
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435403 25 g 25g
11445403 100 g 100g
11455403 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13396.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
3,4-dimetoxibensylalkohol används som bränsle för den mikrobiella bränslecellen (MFC) för att generera kraft. Veratrolalkohol är råmaterialet för syntesen av cyklotriveratrylen som används i värd-gästkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetoxibensylalkohol används som bränsle för den mikrobiella bränslecellen (MFC) för att generera kraft. Veratrolalkohol är råmaterialet för syntesen av cyklotriveratrylen som används i värd-gästkemi.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-03-8
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.192
MDL-nummer MFCD00004638
InChI-nyckel OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC-namn (3,4-dimetoxifenyl)metanol
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Smältpunkt ∼22°C
Densitet 1.176
Kokpunkt 297°C to 298°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 25 g
Beilstein 639388
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.