Läs mer
3,4-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Molekylformel | C9 H12 O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CO)cc1OC |
| IUPAC-namn | (3,4-dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0786 |