Läs mer
3,4-Dimethoxybenzylamine, 97%
Produktkod. 11465997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465997 5 g 5g
11475997 25 g 25g
11485997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25033.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5763-61-1 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5763-61-1
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00008116
InChI-nyckel DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
PubChem CID 79832
IUPAC-namn (3,4-dimetoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC=C(CN)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzylamine
Densitet 1.109
Kokpunkt 281°C to 284°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 511575
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 167.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.