Läs mer
3,4-Dimetoxycinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30383499
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383499 1 g
30380956 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4736951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2316-26-9
Molekylformel C11 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Synonym 3,4-Dimethoxycinnamic acid, 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, (E/Z)-Caffeic acid dimethyl ether
IUPAC-namn 3-(3,4-metoxifyrenyl)prop-2-enoinsyra
LEDER COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylcaffeic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 208.0736