Läs mer
3,4-dimetoxifenetylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10562401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562401 10 g Glasflaska 10g
10591564 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189000100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7417-21-2 | Molekylformel: C10H14O3 | Molekylvikt: 182,22 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7417-21-2
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.22
MDL-nummer MFCD00002894
InChI-nyckel SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)etanol
LEDER COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Färg Gult
Kokpunkt 172 °C till 174 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CH2CH2OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, III, 6333
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.