Läs mer
3,4-dimetoxifenetylisotiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11370857
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370857 10 g 10g
10007982 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370857 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00669EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21714-25-0
Molekylformel C11H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 223.29
MDL-nummer MFCD00041366
InChI-nyckel GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
IUPAC-namn 4-(2-isotiocyanatoetyl)-1,2-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 223.29