Läs mer
3,4-Dimetoxifenol, 98 %
Produktkod. 11443764
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443764 100 g 100g
11423764 5 g 5g
11433764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443764 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11344.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154,165 g/mol
3,4-Dimetoxifenol används vid framställningen av 5,6-dimetoxibensofuranonderivat och multi-target anti Alzheimer-föreningar. Det används också vid framställning av 3,4-dimetoxifenyl-beta-D-glukopyranosid och 4-(but-2-enyloxi)-1,2-dimetoxibensen. Vidare fungerar den som en prekursor för 4H-chromenes syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetoxifenol används vid framställning av 5,6-dimetoxibensofuranonderivat och multi-target anti Alzheimer-föreningar. Det används också vid framställning av 3,4-dimetoxifenyl-beta-D-glukopyranosid och 4-(but-2-enyloxi)-1,2-dimetoxibensen. Vidare fungerar den som en prekursor för 4H-chromenes syntes.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med baser, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2033-89-8
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.165
MDL-nummer MFCD00008390
InChI-nyckel SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC-namn 3,4-dimetoxifenol
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenol
Smältpunkt 79 °C till 82 °C
Kokpunkt 167 °C (14 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1366650
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 154.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.