Läs mer
3,4-Dimetoxifenol, TRC
Produktkod. 30376241
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30376241 5 g
1 options
Produktkod. 30376241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4607005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenol
CAS 2033-89-8
Molekylformel C8 H10 O3
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
LEDER COc1ccc(O)cc1OC
IUPAC-namn 3,4-dimetoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Formel vikt 154.063