Läs mer
(3,4-dimetoxifenyl) ättiksyra, 99 %
Produktkod. 10239733 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10239733 25 g Plastflaska 25g
10346600 100 g Plastflaska 100g
10294280 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10239733 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115610250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 93-40-3 | C10H12O4 | 196,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-40-3
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.2
MDL-nummer MFCD00004335
InChI-nyckel WUAXWQRULBZETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym homoveratric acid, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-phenyl-acetic acid, acetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl
PubChem CID 7139
ChEBI CHEBI:86655
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96 °C till 99 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CH2CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 409
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 196.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.