Läs mer
(3,4-dimetoxifyneyl)ättiksyra (homoveratrisyra), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid) |
| CAS | 93-40-3 |
| Molekylformel | C10H12O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-metoxyfenyl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.0736 |