Läs mer
(3,4-dimetoxifyneyl)ättiksyra (homoveratrisyra), TRC
Produktkod. 30401826
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30401826 25 g
1 options
Produktkod. 30401826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH66952025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid)
CAS 93-40-3
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 25 g
Synonym 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
LEDER COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC
IUPAC-namn 2-(3,4-metoxyfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.0736