Läs mer
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic-alpha,alpha-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 19031-58-4 |
| Molekylformel | C10 D2 H10 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic-d2 acid, 3,4-dimethoxy- (9 CI), Acetic-d2 acid, (3,4-dimethoxyphenyl)- (8 CI), α,α'-Dideuteriohomoveratric acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic-d2 acid, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic-d2 acid, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate-2,2-d2, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic-2,2-D2 acid, Homoveratric acid-d2, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5 H,6H2,1-2H3,(H,11,12)/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.212 |
| Formel vikt | 198.086 g/mol |
| Visa mer |