Läs mer
(3,4-dimetoxifenyl)acetonitril, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10021780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10021780 25 g Glasflaska 25g
10206160 100 g Glasflaska 100g
10571374 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10021780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155260250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-17-4
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.2
MDL-nummer MFCD00001911
InChI-nyckel ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)acetonitril
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62°C to 65°C
Färg Vitt
Kokpunkt 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 250°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CH2CN
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, I, 198
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Formel vikt 177.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.