Läs mer
(3,4-Dimetoxyfenyl) acetonitril (Homoveratronitril), TRC
Produktkod. 30408614
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30408614 100 g
1 options
Produktkod. 30408614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH669530100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Molekylformel C10 H11 N O2
Kvantitet 100 g
Synonym 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(CC#N)cc1OC
IUPAC-namn 2-(3,4-metoxifenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079