Läs mer
3,4-dimetoxifenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10406292
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 10 g
Produktkod.
10406292 Bärnstensfärgad glasflaska; 10 g
1 options
Produktkod. 10406292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S03458EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 33904-04-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9NO2S
MDL-nummer MFCD00041075
Kvantitet 10 g
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
InChI-nyckel LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC
IUPAC-namn 4-isotiocyanato-1,2-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 195.236
PubChem CID 141856
Formel vikt 195.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.