Läs mer
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivning
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP), Verapamil Imp. E (EP), Verapamil USP Related Compound F, Verapamil USP RC F, (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Related Compound F, Verapamil Hydrochloride Impurity E, Verapamil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CO)cc1OC |
| IUPAC-namn | (3,4-dimethoxyphenyl)methanol |
| Visa mer |