Läs mer
3,4-Dimethoxyphenylacetone, 97%
Produktkod. 11317465
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317465 10 g 10g
11327465 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05477.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 776-99-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
3,4-dimetoxifenylaceton användes som utgångsmaterial vid syntesen avα -metyl-dopa, en viktig icke-proteogenα -aminosyra för farmaceutiska tillämpningar. 3,4-dimetoxifenylaceton genomgår asymmetrisk aminering katalyserad av Brevibacterium linens IFO 12141-stam för att ge motsvarande optiskt aktiv amin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,4-dimetoxifenylaceton användes som utgångsmaterial vid
syntesen avα -metyl-dopa, en viktig icke-proteogenα -aminosyra för farmaceutiska tillämpningar. 3,4-Dimetoxifenylaceton genomgår asymmetrisk aminering katalyserad av Brevibacterium linens IFO 12141-stam för att ge motsvarande optiskt aktiv
amin Löslighet
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 776-99-8
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00008772
InChI-nyckel UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetone, 1-3,4-dimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4-dimethoxyphenyl acetone, veratryl-2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl-2-propanone, veratryl acetone, 3,4-dimethoxybenzyl methyl ketone, 1-3,4-dimethoxyphenyl acetone, 2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, veratryl methyl ketone
PubChem CID 69896
IUPAC-namn 1-(3,4-dimetoxifenyl)propan-2-on
LEDER COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenylacetone
Densitet 1.115
Kokpunkt 154°C to 158°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5358
Kvantitet 10 g
Beilstein 1107410
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.