Läs mer
3,4-dimetoxifenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379529
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379529 25 g 25g
11444054 100 g 100g
11454054 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12003.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Det används som en mellanprodukt vid framställningen av det muskelavslappnande medlet papverin. 3,4-dimetoxifenyl)acetonitril har använts i syntesen av (Z)-3-(benso[b]tiofen-2-yl)-2-(3,4-dimetoxifenyl)akrylnitril1. Det har också använts vid framställning av modifierad diterpen (± ) nimbidiol som förlitar sig på en sulfeniumjonbefrämjad polyencyklisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt vid framställningen av det muskelavslappnande medlet papverin. 3,4-dimetoxifenyl)acetonitril har använts i syntesen av (Z)-3-(benso[b]tiofen-2-yl)-2-(3,4-dimetoxifenyl)akrylnitril1. Det har också använts vid framställning av modifierad diterpen (± ) nimbidiol som förlitar sig på en sulfeniumjonbefrämjad polyencyklisering.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-17-4
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.203
MDL-nummer MFCD00001911
InChI-nyckel ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)acetonitril
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kokpunkt 177°C to 178°C (10 mmHg)
Odör Characteristic
Kvantitet 25 g
Beilstein 1956100
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 177.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.