Läs mer
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile-alpha,alpha-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 2,2-d2 |
| CAS | 1219803-34-5 |
| Molekylformel | C10 2H2 H9 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile-α,α-d2, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile-2,2-D2, 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7 H,5H2,1-2H3/i5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C#N)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.21 |
| Formel vikt | 179.0915 g/mol |
| Visa mer |