Läs mer
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Mikromol™
Beskrivning
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 93-17-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC#N)cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| Visa mer |