Läs mer
3,4-Dimetoxifynylacetonitril, Mikromol™
Produktkod. 30458474
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458474 4 x 25 mg
30049724 100 mg
30051489 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458474 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0022.1800254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,4-Dimetoxifynylacetonitril, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Analyt- eller komponentnamn 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc(CC#N)cc1OC
IUPAC-namn 2-(3,4-metoxifenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 177,079 g/mol