Läs mer
3,4-dimetoxifenylmagnesiumbromid, 0,5 M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451446
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451446 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15451446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54654.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89980-69-8 | C8H9BrMgO2 | 241.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Luft, oxidationsmedel, värme är oförenliga. Förvaras svalt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 89980-69-8
Molekylformel C8H9BrMgO2
MDL-nummer MFCD01311476
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, bhtpzwcaihfrsy-uhfffaoysa-m, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel BHTPZWCAIHFRSY-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1OC
IUPAC-namn magnesium;1,2-dimetoxibensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 241.37
PubChem CID 11010104
Formel vikt 241.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in THF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.