Läs mer
3,4-Dimethoxythiophene, 98%
Produktkod. 15473188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473188 1 g 1g
15483188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56674.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51792-34-8 | C6H8O2S | 144.188 g/mol
3,4-dimetoxitiofen används som en elektronisk materialmellanprodukt. Det används som utgångsmaterial i syntesen av porfyrindyad som används för att studera fotoinducerad energiöverföring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4-dimetoxitiofen används som mellanliggande elektroniska material. Det används som utgångsmaterial i syntesen av porfyrindyad som används för att studera fotoinducerad energiöverföring.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51792-34-8
Molekylformel C6H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 144.188
MDL-nummer MFCD01096546
InChI-nyckel ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy thiophene, thiophene, 3,4-dimethoxy, pubchem15752, 3,4-dimethoxy-thiophene, acmc-209kw1, ksc491i4n, 3,4-dimethoxythiophene
PubChem CID 3613501
IUPAC-namn 3,4-dimetoxitiofen
LEDER COC1=CSC=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxythiophene
Densitet 1.209
Kokpunkt 100°C to 102°C (10 mmHg to 11 mmHg)
Flampunkt 106°C (223°F)
Brytningsindex 1.5409
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 144.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.