Läs mer
3,4-dimetoxitoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11483007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483007 5 g 5g
11493007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15558.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 494-99-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 494-99-5
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00016651
InChI-nyckel GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
PubChem CID 68126
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-4-metylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxytoluene
Smältpunkt 25°C to 28°C
Densitet 1.059
Kokpunkt 220°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045328
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.