Läs mer
3,4-dimetoxytoluen, TRC
Produktkod. 30370902
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30370902 100 g
1 options
Produktkod. 30370902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461395100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxytoluene
CAS 494-99-5
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1ccc(C)cc1OC
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837