Läs mer
3,4-dimetoxytoluen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxytoluene |
| CAS | 494-99-5 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(C)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1,2-dimetoxi-4-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |