Läs mer
3,4-Dimethyl-1-(1-chloroethyl)benzene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethyl-1-(1-chloroethyl)benzene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9H,1-3H3 |
| Formel vikt | 168.07 |