Läs mer
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10083370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
2.5g; Glass bottle
Produktkod.
10083370 2.5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10083370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265050025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethyl-1, 2-cyclopentanedione
Namnnotering 97%
CAS 13494-06-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64°C to 69°C
Färg Yellow to Beige
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H10O2
MDL-nummer MFCD00143063
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, 1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl, fema no. 3268, 1,2-cyclopentanedione,3,4-dimethyl, caramel pentadione, 3,4-dimethyl 1,2-cyclopentandione, acmc-209bxe, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, fg
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
InChI-nyckel WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1CC(=O)C(=O)C1C
IUPAC-namn 3,4-dimethylcyclopentane-1,2-dione
Molekylvikt (g/mol) 126.15
PubChem CID 61633
Formel vikt 126.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder