Läs mer
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 126.0681 |