Läs mer
3,4-dimetyl-1-pentyn-3-ol, 94 %
Produktkod. 11478737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478737 25 g 25g
11468737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19906.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112,17 g/mol
3,4-dimetyl-1-pentyn-3-ol används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4-dimetyl-1-pentyn-3-ol används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1482-15-1
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00039845
InChI-nyckel DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95483
IUPAC-namn 3,4-dimetylpent-l-yn-3-ol
LEDER CC(C)C(C)(O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Densitet 0.87
Kokpunkt 133 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Synonym 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.