Läs mer
3,4-dimetyl-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 15447737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447737 5 g 5g
15457737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37099.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2820-37-3 | C5H8N2 | 96,133 g/mol
3,4-dimetyl-1H-pyrazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetyl-1H-pyrazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2820-37-3
Molekylformel C5H8N2
Molekylvikt (g/mol) 96.133
MDL-nummer MFCD00462154
InChI-nyckel VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
PubChem CID 137735
IUPAC-namn 4,5-dimetyl-lH-pyrazol
LEDER CC1=C(NN=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 53°C to 55°C
Färg Grädde
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 96.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fused Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.