Läs mer
3,4-dimetyl-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30381564
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381564 250 mg
30376187 50 mg
30385608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD477765250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1575-46-8
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Synonym NSC 362902, 2,3-Dimethyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
IUPAC-namn 3,4-dimetyl-2H-furan-5-ett
LEDER CC1=C(C)C(=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3
Formel vikt 112.0524