Läs mer
3,4-Dimethyl-2,6-dinitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-31-8 |
| Molekylformel | C8H9N3O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine, 2,6-Nitro-3,4-xylidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-4-3-6(10(12)13)7(9)8(5(4)2)11(14)15/h3H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C)C([N+]([O-])=O)=C(N)C([N+]([O-])=O)=C1 |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vikt | 211.06 |