Läs mer
3,4-Dimethyl-2-nitro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethyl-2-nitro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 132461-40-6 |
| Molekylformel | C12 H10 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O2/c1-7-6-9-8(4-3-5-13-9)10-11(7)15(2)12(14-10)16(17)18/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc2ncccc2c3nc([N+](=O)[O-])n(C)c13 |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethyl-2-nitroimidazo[4,5-f]quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.23 |
| Formel vikt | 242.0804 |