Läs mer
3,4-Dimethyl-3-cyclopentene-1-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethyl-3-cyclopentene-1-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-5-3-7(8(9)10)4-6(5)2/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 140.0837 |