Läs mer
3,4-dimetyl-3-sulfolen, TRC
Produktkod. 30380109
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30380109 500 mg
1 options
Produktkod. 30380109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479330500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethyl-3-sulfolene
CAS 18214-56-7
Molekylformel C6H10O2S
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,5-Dihydro-3,4-dimethylthiophene 1,1-dioxide, 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide, NSC 227911
InChI formel InChI=1S/C6H10O2S/c1-5-3-9(7,8)4-6(5)2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CC1=C(C)CS(=O)(=O)C1
Molekylvikt (g/mol) 146.21
Formel vikt 146.0402