missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dimethyl-5-pyrazolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethyl-5-pyrazolone |
| CAS | 6628-22-4 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)6-7-5(3)8/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC1C(=NNC1=O)C |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethyl-1,4-dihydropyrazol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?