Läs mer
3,4-dimetyl-o-fenylendiamin, 98 %
Produktkod. 11351917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351917 5 g 5g
11341917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07455.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 41927-01-9 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41927-01-9
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.198
MDL-nummer MFCD00051709
InChI-nyckel MHQULXYNBKWNDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-3,4-dimethylphenylamine, 2-amino-3,4-dimethylphenyl amine, 3,4-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 3,4-dimethyl, 3,4-diamino-o-xylene, o-xylene-3,4-diamine, 5,6-dimethyl phenylenediamine, 1,2-diamino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
PubChem CID 521077
IUPAC-namn 3,4-dimetylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1)N)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Smältpunkt 86 °C till 90 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2716459
Formel vikt 136.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.