Läs mer
3',4'-Dimethylacetophenone, 98%
Produktkod. 11444833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444833 5 g 5g
11454833 25 g 25g
11464833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3637-01-2
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00008743
InChI-nyckel WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Dimethylacetophenone
Densitet 1.002
Kokpunkt 242°C to 243°C
Flampunkt 102°C (215°F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 5 g
Beilstein 907053
Synonym 3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
IUPAC-namn 1-(3,4-dimetylfenyl)etanon
PubChem CID 77193
Formel vikt 148.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3',4'-Dimethylacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3,4-dimethylphenyl)ethanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.