Läs mer
3,4-Dimethylaniline, 99+%
Produktkod. 10563321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563321 100 g Glass bottle 100g
10427750 5 g Glass bottle 5g
10347330 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10563321 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155281000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-64-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007810
InChI-nyckel DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
IUPAC-namn 3,4-dimethylaniline
LEDER CC1=CC=C(N)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethylaniline
Smältpunkt 49°C to 51°C
Namnnotering 99.5%
CAS Min % 99.4
Färg Beige to Brown
CAS Max % 100.0
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Mass or Crystals
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Merck Index 15, 10282
Kokpunkt 226°C
Löslighetsinformation Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99.50%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dimethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.