Läs mer
3,4-dimetylanilin, TRC
Produktkod. 30376217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376217 5 g
30370820 25 g
30369187 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376217 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4621855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-64-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym 3,4-Xylidine (8CI), 3,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Xylidine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylbenzenamine, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099
IUPAC-namn 3,4-dimetylanilin
LEDER Cc1ccc(N)cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vikt 121.0891