Läs mer
3,4-Dimethylanisole, 99%
Produktkod. 11479747
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479747 50 g 50g
11489747 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22735.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4685-47-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4685-47-6
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00008396
InChI-nyckel LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylanisole, 4-methoxy-1,2-dimethyl-benzene, 4-methoxy-o-xylene, benzene, 4-methoxy-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyl anisole, 1,2-dimethyl-4-methoxybenzene, 3,4-dimethylphenyl methyl ether, acmc-20anel, pubchem5361
PubChem CID 78411
IUPAC-namn 4-metoxi-1,2-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylanisole
Densitet 0.975
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.5175
Beilstein 2040907
Kokpunkt 200°C to 201°C
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.