Läs mer
3,4-Dimethylbenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11498336
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498336 5 g 5g
11408346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15388.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5973-71-7 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,4-dimetylbensaldehyd används som tillsats för hartser, agricultural intermediär och för smak och doft, kärnbildning transparent medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,4-dimetylbensaldehyd används som tillsats för
hartser, agricultural intermediär och för smak och doft, kärnbildning transparent medel.
Löslighet
Löslig i etanol, eter, toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Håll avstånd från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5973-71-7
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00016612
InChI-nyckel POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 22278
IUPAC-namn 3,4-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Densitet 1.017
Kokpunkt 226°C
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 5 g
Beilstein 1634270
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.